Stampa…
6-Bromo-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916897-1G OR916897-250MG OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA 982 EUR
APOSOR916897-1G APOSOR916897-250MG APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 283,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214434
CAS Number: 496930-10-0