3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6,6-Dimethylhept-1-en-4-yn-3-ol
OR916886-25G
OR916886-5G
OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA
306
EUR
APOSOR916886-25G
APOSOR916886-5G
APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Formula:
C₉H₁₄O Peso molecolare: 138,207 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04974030 CAS Number: 78629-20-6 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |