Stampa…
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916878-1G OR916878-250MG
APOSOR916878-1GEA 176 EUR
APOSOR916878-1G APOSOR916878-250MG
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
4-Chloroisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN·ClH
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110370
CAS Number: 924304-73-4