Stampa…
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916862-1G OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA 844 EUR
APOSOR916862-1G APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
Peso molecolare: 178,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913578
CAS Number: 69008-70-4