1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916846-1G
OR916846-5G
APOSOR916846-1GEA
112
EUR
APOSOR916846-1G
APOSOR916846-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001741 CAS Number: 53440-12-3 |