Stampa…
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 388 EUR
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963547
CAS Number: 1201-91-8