Stampa…
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916824-1G OR916824-250MG
APOSOR916824-1GEA 112 EUR
APOSOR916824-1G APOSOR916824-250MG
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone 95%
1-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827976
CAS Number: 747414-17-1