Stampa…
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 633 EUR
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01819872
CAS Number: 51221-43-3