Stampa…
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916793-1G OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA 401 EUR
APOSOR916793-1G APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₃NO
Peso molecolare: 187,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06589824
CAS Number: 842971-69-1