Stampa…
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR916784-1G OR916784-250MG
APOSOR916784-1GEA 85.8 EUR
APOSOR916784-1G APOSOR916784-250MG
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
6-Chloro-2-methyl-1-indanone
Formula: C₁₀H₉ClO
Peso molecolare: 180,631 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16302118
CAS Number: 343852-44-8