Stampa…
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 125 EUR
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658296
CAS Number: 70122-89-3