Stampa…
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916755-1G OR916755-250MG OR916755-500MG
APOSOR916755-1GEA 525 EUR
APOSOR916755-1G APOSOR916755-250MG APOSOR916755-500MG
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine
Formula: C₁₇H₂₂ClNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861537
CAS Number: 644981-94-2