Stampa…
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-quinoline-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916748-1G OR916748-250MG
APOSOR916748-1GEA 865 EUR
APOSOR916748-1G APOSOR916748-250MG
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-quinoline-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-quinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115275
CAS Number: 92977-00-9