Stampa…
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916703-1G OR916703-500MG OR916703-250MG
APOSOR916703-1GEA 502 EUR
APOSOR916703-1G APOSOR916703-500MG APOSOR916703-250MG
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00971933
CAS Number: 4100-14-5