Stampa…
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916671-1G OR916671-25G OR916671-5G
APOSOR916671-1GEA 82.9 EUR
APOSOR916671-1G APOSOR916671-25G APOSOR916671-5G
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrClN₃O₂
Peso molecolare: 302,512 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689880
CAS Number: 500011-86-9