Stampa…
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridazin-3-ol
OR916662-10G OR916662-1G OR916662-5G
APOSOR916662-10GEA 657 EUR
APOSOR916662-10G APOSOR916662-1G APOSOR916662-5G
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,532 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062119
CAS Number: 1677-79-8