Stampa…
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916658-1G OR916658-250MG
APOSOR916658-1GEA 864 EUR
APOSOR916658-1G APOSOR916658-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658491
CAS Number: 58088-67-8