Stampa…
6-Methoxy-1-naphthol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxynaphthalen-1-ol
OR916643-1G OR916643-5G
APOSOR916643-1GEA 101 EUR
APOSOR916643-1G APOSOR916643-5G
6-Methoxy-1-naphthol 95%
6-Methoxy-1-naphthol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Peso molecolare: 174,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695468
CAS Number: 22604-07-5