Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916631-1G OR916631-250MG
APOSOR916631-1GEA 400 EUR
APOSOR916631-1G APOSOR916631-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06803374
CAS Number: 893745-81-8