Stampa…
4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Nitrovinyl)phenol
OR916627-10G OR916627-5G
APOSOR916627-10GEA 263 EUR
APOSOR916627-10G APOSOR916627-5G
4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
4-Hydroxy-b-nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₃
Peso molecolare: 165,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060551
CAS Number: 3179-08-6