Stampa…
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916541-1G OR916541-250MG
APOSOR916541-1GEA 401 EUR
APOSOR916541-1G APOSOR916541-250MG
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09674953
CAS Number: 931985-65-8