Stampa…
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 212 EUR
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃ClN₂O
Peso molecolare: 154,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18802457
CAS Number: 159870-95-8