Stampa…
Boc-d-homoserine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-HoSer-OH
OR916500-1G OR916500-25G OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA 74.2 EUR
APOSOR916500-1G APOSOR916500-25G APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Formula: C₉H₁₇NO₅
Peso molecolare: 219,235 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545888
CAS Number: 745011-75-0