Stampa…
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 713 EUR
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07626333
CAS Number: 51061-83-7