Stampa…
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR916487-1G OR916487-5G
APOSOR916487-1GEA 0 EUR
APOSOR916487-1G APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797981
CAS Number: 199177-26-9