Stampa…
7-Chloro-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-D-Trp(7-Cl)-OH
OR916429-250MG OR916429-500MG
APOSOR916429-250MGEA 590 EUR
APOSOR916429-250MG APOSOR916429-500MG
7-Chloro-D-tryptophan 97%
7-Chloro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 238,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264323
CAS Number: 75102-74-8