Stampa…
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916413-1G OR916413-5G
APOSOR916413-1GEA 232 EUR
APOSOR916413-1G APOSOR916413-5G
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01721572
CAS Number: 7464-68-8