Stampa…
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyrrole-2-carbaldehyde
OR916381-1G OR916381-250MG OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA 132 EUR
APOSOR916381-1G APOSOR916381-250MG APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236773
CAS Number: 1192-79-6