Stampa…
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR916232-1G OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA 97.4 EUR
APOSOR916232-1G APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
Peso molecolare: 146,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08694817
CAS Number: 14345-98-3