Stampa…
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR916221-10G OR916221-1G OR916221-5G
APOSOR916221-10GEA 735 EUR
APOSOR916221-10G APOSOR916221-1G APOSOR916221-5G
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036617
CAS Number: 915394-28-4