Stampa…
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 234 EUR
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₃S
Peso molecolare: 166,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271875
CAS Number: 52665-49-3
UN: 3265
ADR: 8,III