Stampa…
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[(4-Formylphenyl)methyl]-1H-imidazole, 1-(4-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 343 EUR
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271920
CAS Number: 102432-03-1
UN: 2735
ADR: 8,III