Stampa…
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(3-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9153-1G OR9153-250MG
APOSOR9153-1GEA 198 EUR
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186.21 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271917
CAS Number: 102432-05-3
UN: 2735
ADR: 8 III