Stampa…
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR915271-1G OR915271-5G
APOSOR915271-1GEA 227 EUR
APOSOR915271-1G APOSOR915271-5G
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione
Formula: C₁₅H₁₀ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28122691
CAS Number: 93944-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III