1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G
OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA
241
EUR
APOSOR915073-1G
APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₄H₂₅NOSi Peso molecolare: 251,44 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28515390 CAS Number: 90971-76-9 |