Stampa…
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 112 EUR
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₄S
Peso molecolare: 215,226 g/mol
Punto di fusione: 170…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27926301
CAS Number: 61081-34-3
UN: 3272
ADR: 3,III