4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914708-1G
OR914708-250MG
OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA
348
EUR
APOSOR914708-1G
APOSOR914708-250MG
APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formula:
C₈H₁₁NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09909541 CAS Number: 252562-00-8 |