Stampa…
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914701-1G OR914701-5G
APOSOR914701-1GEA 219 EUR
APOSOR914701-1G APOSOR914701-5G
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17012351
CAS Number: 61873-80-1