Stampa…
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 451 EUR
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060824
CAS Number: 40702-26-9