Stampa…
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914497-10G OR914497-1G OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA 806 EUR
APOSOR914497-10G APOSOR914497-1G APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15200817
CAS Number: 1158573-73-9