Stampa…
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 132 EUR
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22549330
CAS Number: 99769-28-5