Stampa…
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914486-1G OR914486-5G
APOSOR914486-1GEA 150 EUR
APOSOR914486-1G APOSOR914486-5G
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00514037
CAS Number: 14417-01-7