Stampa…
3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914473-1G OR914473-250MG
APOSOR914473-1GEA 364 EUR
APOSOR914473-1G APOSOR914473-250MG
3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
3,5-Bis(methylthio)pyridine
Formula: C₇H₉NS₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015800
CAS Number: 70999-08-5