Stampa…
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 47.3 EUR
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093840
CAS Number: 14891-10-2