Stampa…
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-BOC-Aminoethyl)-4-bromobenzenesulphonamide, tert-Butyl (2-(4-bromophenylsulphonamido)ethyl)carbamate
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 118 EUR
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
Peso molecolare: 379,27 g/mol
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659915
CAS Number: 310480-85-4