Stampa…
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914356-1G OR914356-5G
APOSOR914356-1GEA 292 EUR
APOSOR914356-1G APOSOR914356-5G
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701724
CAS Number: 85002-74-0