Stampa…
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914336-1G OR914336-5G
APOSOR914336-1GEA 219 EUR
APOSOR914336-1G APOSOR914336-5G
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21985346
CAS Number: 57027-72-2