Stampa…
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
OR914335-1G OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA 104 EUR
APOSOR914335-1G APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839298
CAS Number: 186593-45-3