Stampa…
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR914313-1G OR914313-5G
APOSOR914313-1GEA 87.3 EUR
APOSOR914313-1G APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839265
CAS Number: 1003711-35-0