Stampa…
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR914259-1G OR914259-250MG OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA 270 EUR
APOSOR914259-1G APOSOR914259-250MG APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16876801
CAS Number: 3114-61-2